Fontos dokumentumok
Z120766
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 1,900 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
wide-mouth
Csatlakozó
Joints neck (120)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
belső átmérő
12.0 cm
kapacitás
1,900 mL
depth × Overall H
19.0 cm × 25.2 cm
Általános leírás
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)