Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
Z107549
Sigma-Aldrich
Aldrich® low form dewar flask
capacity 600 mL, hemispherical, depth 6 1/2 cm
Szinonimák:
Aldrich Dewar, Dewar Flask, Low Form Dewar Flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Csatlakozó
Joints neck (140)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
fits flask 500 mL
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
belső átmérő
14 cm
kapacitás
600 mL
Mélység
6 1/2 cm
Általános leírás
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)