Fontos dokumentumok
Y906514
Sigma-Aldrich
Valve
High Pressure, brass diaphragm, 1/4 in. NPT straight path, external
About This Item
UNSPSC kód:
12142200
NACRES:
NA.12
material
brass diaphragm
Minőségi szint
parameter
3000 psi max. pressure
Hosszúság
2.387 in.
súly
225 g
szerelvény
1/4 in. NPT straight path, external
Egyéb megjegyzések
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)