Merck
W6934
L-Lactic acid-1-13C
greener alternative
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Szinonimák:
(S)-2-Hydroxypropionic acid-1-13C, Sarcolactic acid-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
91.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
grade
cGMP
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥95% (CP)
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Kiszerelés
Typically, this product is available to ship immediately from stock. Contact Stable Isotopes Customer Service to discuss quantity and packaging needs.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)