Merck
W6853
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
API for Clinical Studies, ≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Szinonimák:
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
About This Item
Lineáris képlet:
HOO13CCD=CD13COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.07
UNSPSC kód:
12352106
grade
cGMP
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O[13C](/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
Kiszerelés
Typically, this product is available to ship immediately from stock. Contact Stable Isotopes Customer Service to discuss quantity and packaging needs.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)