Fontos dokumentumok
W421501
Tyramine
98%, FG
Szinonimák:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Teszt
98%
bp
175-181 °C/8 mmHg (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty; phenolic
SMILES string
NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?