Merck
W376302
Sigma-Aldrich
Dihydrojasmone
≥98%, stabilized, FG
Szinonimák:
3-Methyl-2-pentyl-2-cyclopenten-1-one
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4C5H4(CH3)(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.26
FEMA-szám:
3763
Beilstein:
1906471
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.140
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fresh; jasmine; floral; fruity
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥98%
tartalmaz
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
120-121 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fresh; jasmine; floral; fruity
SMILES string
CCCCCC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)