Merck
W209619
Sigma-Aldrich
Anise star oil
natural, FG
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2096
EC-szám:
Európai Tanács szám:
238n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
anise
grade:
FG
natural
biológiai forrás:
Illicium verum Hook. f. (also Badiane)
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
Illicium verum Hook. f. (also Badiane)
Minőségi szint
grade
FG
natural
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
optikai aktivitás
[α]20/D −1°, neat
törésmutató
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
sűrűség
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
anise
Elkészítési megjegyzés
Extraction method: steam distillation
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)