Merck
W326909
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentadione
≥97%
Szinonimák:
3,5-dimethylcyclopentane-1,2-dione, Caramel dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.15
FEMA-szám:
3269
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2234
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.076
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Teszt
≥97%
mp
87-95 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
caramel; maple; sweet
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1CC(C)C(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-5(2)7(9)6(4)8/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIDXCONKKJTLDX-UHFFFAOYSA-N
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)