Merck
W270036
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopentenolone hydrate
greener alternative
natural, 99%, FG
Szinonimák:
Methyl cyclopentenolone hydrate, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione hydrate, Cyclotene hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8O2 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.14
FEMA-szám:
2700
Európai Tanács szám:
758
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.056
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
99%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
104-108 °C
oldhatóság
ethanol: soluble
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
caramel; maple
SMILES string
O.CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2.H2O/c1-4-2-3-5(7)6(4)8;/h4H,2-3H2,1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDLRTLHIDXJSQW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl cyclopentenolone hydrate is reported to be present in some electronic cigarettes.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Alkalmazás
This material is found primarily as the enol form (CAS 80-71-7) in its pure, anhydrous state. Readily forms the diketone form (CAS 765-70-8) in solution.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electronic cigarettes as a harm reduction strategy for tobacco control: a step forward or a repeat of past mistakes?.
Cahn Z & Siegel M.
Journal of Public Health Policy, 32(1), 16-31 (2011)
Cyclotene Hydrate, C6H8O2. H2O.
Fayle SE, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 54(3), 404-405 (1998)