Merck
W334006
Sigma-Aldrich
2-Ethoxythiazole
≥99%, FG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H7NOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.18
FEMA-szám:
3340
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11611
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
15.021
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
157-160 °C (lit.)
sűrűség
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
musty; vegetable; nutty
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOc1nccs1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-7-5-6-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDUWJHRKDYXRAD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)