Merck
W271802
Sigma-Aldrich
Dimethyl anthranilate
≥97%, FG
Szinonimák:
Methyl N-methylanthranilate
About This Item
Lineáris képlet:
2-(CH3NH)C6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.19
FEMA-szám:
2718
Beilstein:
607217
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2105
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.781
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
grape skin; floral; fruity; sweet
grade:
FG
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.579 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
sűrűség
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
grape skin; floral; fruity; sweet
SMILES string
CNc1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10-8-6-4-3-5-7(8)9(11)12-2/h3-6,10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVOWHGSUZUUUDR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dimethyl anthranilate is one of the main volatile constituents in citrus species such as mandarin, and calamondin.
Alkalmazás
  • Methyl N,N-dimethylanthranilate and ethyl propionate: repellents effective against spotted wing drosophila, Drosophila suzukii.: This study presents methyl N,N-dimethylanthranilate as an effective repellent, providing insights into potential pest management strategies for protecting crops from Drosophila suzukii, a significant agricultural pest (Conroy et al., 2024).
  • Investigation into the characteristic volatile flavor of old duck.: This article discusses the role of dimethyl anthranilate in influencing the volatile flavor profile of aged duck meat, suggesting applications in enhancing food flavors and improving consumer appeal (Duan et al., 2023).
  • Effects of Dimethyl Anthranilate-Based Repellents on Behavior, Plumage Condition, Egg Quality, and Performance in Laying Hens.: Research explores the use of dimethyl anthranilate-based repellents in poultry, focusing on their safety and effectiveness in maintaining the health and productivity of laying hens, highlighting its potential in agricultural practices (Terčič et al., 2020).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
216.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Field evaluation of dimethyl anthranilate as a bird repellent livestock feed additive
Mason JR, et al.
The Journal of wildlife management, 636-642 (1985)
Analytical characterization of mandarin (Citrus deliciosa Ten.) essential oil.
Dugo P, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 26(1), 34-46 (2011)
Dimethyl anthranilate as a bird repellent in livestock feed.
Glahn JF, et al.
Wildlife Society Bulletin, 17(3), 313-320 (1989)
Volatile constituents of calamondin peel and juice (Citrus madurensis Lour.) cultivated in the Philippines.
Takeuchi H, et al.
J. Essent. Oil Res., 17(1), 23-26 (2005)
Hayato Nishida et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 72(3), 578-585 (2015-06-07)
Previously, a non-animal screening approach was proposed for evaluating photosafety of cosmetic ingredients by means of in vitro photochemical and photobiochemical assays; however, complex cosmetic ingredients, such as plant extracts and polymers, could not be evaluated because their molecular weight