Merck
73605
Supelco
Dimethyl succinate
analytical standard
Szinonimák:
Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCOCH2CH2COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.14
Beilstein:
956776
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
0.3 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
689 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
8.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.418-1.420
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
sűrűség
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cinzia Donato et al.
Cell reports, 32(10), 108105-108105 (2020-09-10)
Circulating tumor cells (CTCs) are shed from solid cancers in the form of single or clustered cells, and the latter display an extraordinary ability to initiate metastasis. Yet, the biological phenomena that trigger the shedding of CTC clusters from a
Ayesha B Alvero et al.
Oncotarget, 5(18), 8703-8715 (2014-09-23)
Survival rate in ovarian cancer has not improved since chemotherapy was introduced a few decades ago. The dismal prognosis is mostly due to disease recurrence where majority of the patients succumb to the disease. The demonstration that tumors are comprised
Danielle B Ulanet et al.
PloS one, 9(12), e115144-e115144 (2014-12-17)
Recent work has highlighted glutaminase (GLS) as a key player in cancer cell metabolism, providing glutamine-derived carbon and nitrogen to pathways that support proliferation. There is significant interest in targeting GLS for cancer therapy, although the gene is not known