Merck
W225002
Sigma-Aldrich
(−)-Carvyl acetate
mixture of cis and trans, ≥98%, FG
Szinonimák:
(1RS,5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenyl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.27
FEMA-szám:
2250
Beilstein:
2330666
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2063
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.215
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
optikai aktivitás
[α]20/D -50°, neat
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
bp
77-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; minty; sweet
SMILES string
CC(=C)C1CC=C(C)C(C1)OC(C)=O
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h5,11-12H,1,6-7H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTHRBOFHFYZBRJ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)