Merck
W225299
Sigma-Aldrich
β-Caryophyllene
greener alternative
natural, ≥80%, FG
Szinonimák:
(−)-trans-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.35
FEMA-szám:
2252
Beilstein:
2044564
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
1.007
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
botanical
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥80%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.5 (lit.)
bp
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
β-caryophyllene (ox.)
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
woody; spicy
SMILES string
C\C1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)