Merck
W215015
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
natural, ≥98%, FCC, FG
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CO2CH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
FEMA-szám:
2150
EC-szám:
Európai Tanács szám:
413
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.132
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
jasmine; floral; fruity; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
jasmine; floral; fruity; sweet
SMILES string
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)