Merck
W206105
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde
mixture of cis and trans, ≥97%, stabilized, FG
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.29
FEMA-szám:
2061
Európai Tanács szám:
128
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.040
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
tartalmaz
BHT as stabilizer
összetétel
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-amylcinnamaldehyde
törésmutató
n20/D 1.557 (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
amyl cinnamal
Érzékszervi
fruity; floral; sweet
SMILES string
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
294.8 °F
Lobbanási pont (C)
146 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eiram N Elahi et al.
Chemical research in toxicology, 17(3), 301-310 (2004-03-18)
Skin protein modification (haptenation) is thought to be a key step in the manifestation of sensitization to low molecular mass chemicals (<500 g/mol). For sensitizing chemicals that are not protein reactive, it is hypothesised that metabolic activation can convert such
S C Rastogi et al.
Contact dermatitis, 38(1), 29-35 (1998-03-21)
Deodorants are one of the most frequently used types of cosmetics and side-effects from them are common. Recent studies relate perfume allergy to this type of product. 73 deodorants were analyzed by gas chromatography--mass spectrometry for the determination of the
J D Guin et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 8(1), 76-80 (1983-01-01)
Sensitivity to alpha-amylcinnamic aldehyde (alpha-AcAld) is apparently uncommon, but, like allergy to alpha-amylcinnamic alcohol (alpha-AcAlc), it often accompanies allergy to the perfume in Mycolog cream. Although alpha-AcAlc is a known ingredient, alpha-AcAld is not. However, gas-liquid chromatographic analysis shows alpha-AcAld
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)
S C Rastogi et al.
Contact dermatitis, 34(6), 423-426 (1996-06-01)
In the present study, we have investigated 42 cosmetic products based on natural ingredients for content of 11 fragrance substances: geraniol, hydroxycitronellal, eugenol, isoeugenol, cinnamic aldehyde, cinnamic alcohol, alpha-amylcinnamic aldehyde, citral, coumarin, dihydrocoumarin and alpha-hexylcinnamic aldehyde. The study revealed that