Merck
280925
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropiophenone
98%
Szinonimák:
tert-Butyl phenyl ketone, Pivalophenone
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.23
Beilstein:
1906460
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.508 (lit.)
bp
219-222 °C (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The electrocarboxylation of 2,2-dimethylpropiophenone has been carried out in N-methyl-2-pyrrolidone in a diaphragmless cell equipped with a carbon cathode and an aluminium sacrificial anode.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An unexpected ring carboxylation in the electrocarboxylation of aromatic ketones.
Scialdone ONOFRIO, et al.
Electrochimica Acta, 51(17), 3500-3505 (2006)