Fontos dokumentumok
T45004
Triallylamine
99%
Szinonimák:
TAA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.73 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
90 mmHg ( 80 °C)
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
sűrűség
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCN(CC=C)CC=C
InChI
1S/C9H15N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPYJNCGUESNPMV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Triallylamine (TAA) reacts with primary aromatic amines in the presence of a ruthenium catalyst to form 2-ethyl-3-methylquinolines.
- TAA undergoes hydrozirconation followed by transmetalation with germanium tetrachloride to form 1-aza-5-germa-5-chlorobicyclo[3.3.3]undecane. This compound can react with Grignard or lithium reagents to form the corresponding 5-organo compounds.
- The cycloaddition of TAA to fluorinated 1,3,4-oxadiazoles affords octahydro-2,7-methanofuro[3,2-c]pyridines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?