Fontos dokumentumok
SYNF182475
Synthware powder funnel
joint: ST/NS 24/40, top diam. 75 mm
Szinonimák:
Synthware F182475, glass powder funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F182475
felső átmérő
75 mm
Általános leírás
Funnels have 60° side angle and a standard taper inner joint.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)