Fontos dokumentumok
SYNF283045C
Synthware fritted gas dispersion tube with 90 degree angle
disc diam. 30 mm, porosity: coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Szinonimák:
Synthware F282045M, glass gas dispersion tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
glass tube
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F283045C
lemezátmérő
30 mm
szár külső átmérő × H
8 mm × 150 mm
Általános leírás
The 90° angle permits bubbles to be spread over a large area. Stem is 8 mm O.D. × 150 Length; XC stands for extra coarse porosity
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)