Fontos dokumentumok
SYNC182402
Synthware chromatography reservoir
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware C182402, Glass chromatography reservoir
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless
glass
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
grade
for chromatography
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C182402
kapacitás
250 mL
Általános leírás
For flash chromatography.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)