Fontos dokumentumok
SYNT216105
Synthware TLC cylindrical developing tank
joint: ST/NS 60/12, O.D. × H 65 mm × 105 mm
Szinonimák:
Synthware T216105
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS60/12
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware T216105
külső átmérő × Ma
65 mm × 105 mm
Általános leírás
Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)