Fontos dokumentumok
Z169153
Sigma-Aldrich
Aldrich® large glass beaker
capacity 10 L
Szinonimák:
Large Glass Beaker
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Jellemzők
graduations: no
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Ma × külső átmérő
340 mm × 225 mm
kapacitás
10 L
Általános leírás
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)