Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5702158
Sigma-Aldrich
Anti-Parvalbumin Antibody
rabbit monoclonal, 6C7K6
Szinonimák:
D22S749,Parvalbumin,PVALB,parvalbumin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
Terméknév
Anti-Parvalbumin (PVALB) Antibody, clone 6C7K6, Rabbit Monoclonal,
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
Anyagok
colorless
klón
6C7K6, monoclonal
Forma
liquid
molekulatömeg
12 kDa
faj reaktivitás
rat, human, rat
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
MSMTDLLNAEDIKKAVGAFSATDSFDHKKFFQMVGLKKKSADDVKKVFHMLDKDKSGFIEEDELGFILKGFSPDARDLSAKETKMLMAAGDKDGDGKIGVDEFSTLVAES
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PVALB(5816)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a high affinity calcium ion-binding protein that is structurally and functionally similar to calmodulin and troponin C. The encoded protein is thought to be involved in muscle relaxation. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Oct 2015]
Immunogén
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human Parvalbumin (PVALB) (P20472).
Alkalmazás
WB, IHC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)