Fontos dokumentumok
SLW1660/06M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 25 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1660/06M
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
round base
gyártó/kereskedő neve
1660/06M
SciLabware
Hosszúság
90 mm
külső átmérő
24 mm
kapacitás
25 mL
Általános leírás
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
Tulajdonságok és előnyök
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Cylindrical type, round base• Uniform glass distribution in wall and base for improved strength• Can be centrifuged at RCF values up to 3000• Caution: Always examine tubes before use. Do not use if scratched, chipped or abraded.
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)