Fontos dokumentumok
Z653489
Pyrex® glass test tubes without rim, medium wall
O.D. × L 10 mm × 75 mm, wall thickness 1.0 mm
Szinonimák:
1622/02M
About This Item
UNSPSC kód:
41121700
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
Push fit
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1622/02M
elérhetőség
available only in EU
külső átmérő × H
10 mm × 75 mm
cső átmérő
10 mm
falvastagság
1.0 mm
Általános leírás
  • Rimless for greater convenience in plugging and rack storage
  • Ideal for culture work
  • Fully autoclavable
  • High resistance to attack by water
  • Reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • Manufactured from heat resistant Pyrex borosilicate glass allowing use at high temperatures
  • Conforms to ISO 4142
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)