Fontos dokumentumok
SLW1138/10
Pyrex® Fernbach culture flask, baffled
delong neck, flask working volume (2800 mL)
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1138/10
About This Item
UNSPSC kód:
41122104
NACRES:
NB.43
material
Delong borosilicate glass flask
Pyrex flask
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
baffled, 3 indents
delong neck
kiszerelés
case of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1138/10
H
230 mm
test külső átmérő
210 mm
lombik hasznos térfogata
(2800 mL)
nyak külső átmérő
38 mm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • For use in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Delong neck, with 38mm neck O.D. for use with 4540/38P and 4550/38M closures
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)