Z360236
Nalgene® Fernbach culture flask
capacity 2.8 L, beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
Szinonimák:
culture flasks, tissue culture flask, tissue culture flasks
About This Item
Javasolt termékek
material
beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
leírás
autoclavable; repeated autoclaving may reduce mechanical strength
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
case of 4
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 4105-2800
kapacitás
2.8 L
lombik hasznos térfogata
2,800 mL
kötéstípus
non-treated surface