Fontos dokumentumok
SLW1139/10
Pyrex® Fernbach culture flask, baffled
screwcap, 2800 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1139/10
About This Item
UNSPSC kód:
41122104
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
screw top borosilicate glass flask
screw top polypropylene cap
straight neck
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
with cap
baffled, 3 indents
screwcap
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1139/10
H
230 mm
test külső átmérő
210 mm
kapacitás
2800 mL
2800 mL
lombik hasznos térfogata
(2800 mL)
hasznos térfogat
2800 mL
szerelvény
GL 45 cap
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • For use in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Screwcap, supplied with Polypropylene GL45 screwcap
  • Screwcap version is compatible with membrane screwcap, available separately
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)