Fontos dokumentumok
SLW1135/30D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
SciLabware 1135/30D
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1135/30D
About This Item
UNSPSC kód:
41122104
NACRES:
NB.43
Anyagok
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1135/30D
Magasság
302 mm
test külső átmérő
166 mm
nyak külső átmérő
38 mm
hasznos térfogat
2000 mL
kötéstípus
non-treated surface
non-treated surface
Általános leírás
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
  • Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)