Fontos dokumentumok
SIK7710-10
Sigma-Aldrich
12-Azidododecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H26N3O3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.33
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥95%
form
solid
eltarthatósági idő
3 years under the recommended conditions
szín
white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)