Merck
30313
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononanoic acid
≥96.0% (GC)
Szinonimák:
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H5F13O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
392.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
form
solid
SMILES string
OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F13O2/c10-4(11,2-1-3(23)24)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-2H2,(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAEJJSZYNKXKSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)