Merck
R856
Sigma-Aldrich
Resorcinol monoacetate
technical grade
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2C6H4-3-(OH)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.537 (lit.)
bp
283 °C (lit.)
sűrűség
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-6(9)11-8-4-2-3-7(10)5-8/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZPKZRHERLGEKA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Federal register, 75(42), 9767-9777 (2010-04-14)
We, the Food and Drug Administration (FDA), are issuing this final rule to include benzoyl peroxide as a generally recognized as safe and effective (GRASE) active ingredient in over-the-counter (OTC) topical acne drug products. In addition, this final rule includes
S Gunasekaran et al.
Biomaterials, artificial cells, and artificial organs, 16(4), 771-783 (1988-01-01)
Collagen and gelatin containing biomaterials are relatively more susceptible to bacterial infection. Systemic administration or local delivery of antibiotics after implantation does not seem to solve the problem either effectively or easily. Antibiotics may be incorporated in the implant; but