Merck
QBD10822
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-Lipoamide
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H78N4O14S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
959.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Biotinylations
reactivity: gold reactive
reagent type: cross-linking reagent
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2SCC(C2N3)NC3=O)=O
InChI
1S/C42H78N4O14S3/c47-39(7-3-1-5-36-9-34-62-63-36)43-10-12-50-14-16-52-18-20-54-22-24-56-26-28-58-30-32-60-33-31-59-29-27-57-25-23-55-21-19-53-17-15-51-13-11-44-40(48)8-4-2-6-38-41-37(35-61-38)45-42(49)46-41/h36-38,41H,1-35H2,(H,43,47)(H,44,48)(H2,45,46,49
Tulajdonságok és előnyök
Biotin-dPEG®11-lipoamide is designed to provide biotinylation of metallic (e.g., gold) surfaces for use in diverse life science and nanotechnology applications. The single molecular weight dPEG® spacer is 52.9 Å long. It is hydrophilic and non-immunogenic. The lipoic acid group forms two strong, stable dative bonds to metal surfaces per molecule.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)