Merck
Q1336
Sigma-Aldrich
2,4-Quinolinediol
97%
Szinonimák:
2,4-Dihydroxyquinoline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.16
Beilstein:
124854
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-5-9(12)10-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H2,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDHQZCHIXUUSMK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)