Fontos dokumentumok
423769
α-Vinylbenzyl alcohol
97%
Szinonimák:
α-Ethenylbenzenemethanol, α-Phenylallyl alcohol, (±)-1-Phenylallyl alcohol, 1-Hydroxy-1-phenyl-2-propene, 1-Phenyl-2-propen-1-ol, 1′-Hydroxyallylbenzene, 3-Phenyl-3-hydroxy-1-propene, Phenylvinylcarbinol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.54 (lit.)
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHHJQVRGRPHIMR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)