Merck
615897
Sigma-Aldrich
Phenethyl-1,1,2,2-d4-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
2-Phenylethyl-1,1,2,2-d4 amine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CD2CD2NH2
Molekulatömeg:
125.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
bp
197-200 °C (lit.)
sűrűség
0.993 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6D2,7D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHHGXPLMPWCGHP-KXGHAPEVSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)