Fontos dokumentumok
STS0216
ECO Brij® S100
average Mn ~4,670
Szinonimák:
Brij® S 100, Polyoxyethylene (100) stearyl ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
form
solid
molekulatömeg
average Mn ~4,670
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤1.0% water
mp
51-54 °C (lit.)
savszám
≤2.0 mg KOH/g
hidroxil érték
13‑25 mg KOH/g
sűrűség
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
18.8
környezetbarátabb alternatív kategória
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)