Fontos dokumentumok
1.07253
Supelco
Phenylhydrazinium chloride
for analysis
Szinonimák:
Phenylhydrazinium chloride, Phenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
200-444-7
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥99.0% (silver nitrate titration)
Forma:
solid
oldhatóság:
50 g/L
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (silver nitrate titration)
Forma
solid
szulfátos hamu
≤0.1%
veszteség
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
2.6-2.9 (50 g/L in H2O)
mp
245 °C (decomposition)
oldhatóság
50 g/L
térfogatsúly
330 kg/m3
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N(N)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Solubility in ethanol: passes test
Solubility in water: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C): ≤ 0.5 %
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)