Fontos dokumentumok
NORBMTS58008
Norell® microbore NMR tube
for Bruker 2.5 mm probe
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
Jellemzők
for Bruker 2.5 mm probe
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Norell BMT-S-5-800-8-W/ 2.5mm STEM
parameter
800 MHz frequency
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.77 mm
Általános leírás
Ultra-precision NMR tube for Bruker′s 2.5 mm microprobe offers reliability and reproducibilty. Features a tapered lower stem mounted on a high-precision 800 MHz rated 5 mm Select Series NMR tube that performs perfectly even under severe temperature gradients.
Jogi információk
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)