Fontos dokumentumok
WIMWG30007SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 178 mm, cap, O.D. 3.0 mm
Szinonimák:
nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
leírás
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Jellemzők
cap
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad WG-3000-7-SJ
parameter
600 MHz frequency
Hosszúság
178 mm
külső átmérő
3.0 mm
hajlás
60 μm
cső átmérő
3 mm
falvastagság
0.43 mm
Általános leírás
Wilmad NMR tubes with authentic Bruker® SampleJet caps without code, up to 600 MHz. Do not use with ceramic spinners.
Jogi információk
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)