WIM327PP725
Wilmad® NMR tubes 3 mm diam., microsample
frequency 400 MHz, L 7 in.
Szinonimák:
low volume NMR tube, microsample NMR tube
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass tube
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad 327-PP-7-25
parameter
400 MHz frequency
Hosszúság
7 in.
hajlás
25 μm
koncentrikusság
25 μm
cső átmérő
3 mm
falvastagság
0.29 μm
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)