Fontos dokumentumok
WIMWG10007SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 178 mm, cap, O.D. 5.0 mm
Szinonimák:
nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
leírás
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Jellemzők
cap
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad WG-1000-7-SJ
parameter
600 MHz frequency
Hosszúság
178 mm
külső átmérő
5.0 mm
hajlás
60 μm
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.43 mm
Általános leírás
Wilmad NMR tubes with authentic Bruker® SampleJet caps without code, up to 600 MHz. Do not use with ceramic spinners.
Alkalmazás
Bruker® SampleJet NMR tubes have been used in NMR experiments to determine the structures of Echinochrome A oxidative degradation products.
Tulajdonságok és előnyök
  • The average camber of 60 microns ensure clear spectral results for small molecule samples (MW<250) up to 600 MHz.
  • These NMR tubes are designed for routine use in most low to mid-field nuclear magnetic resonance (NMR) spectrometers.
  • Assured to fit tightly in the spinner turbine, providing reliable and accurate measurements.
Jogi információk
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Isolation and Structure Determination of Echinochrome A Oxidative Degradation Products
Natalia P Mishchenko , et al.
Journal of Separation Science, 25(20) (2020)