Z276243
Wilmad® microprobe NMR tube
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
Szinonimák:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
Javasolt termékek
Anyagok
colorless tube
Jellemzők
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad 520-1A
Paraméterek
800 MHz frequency
kapilláris szakasz külső átmérő × H
2.5 mm × 50 mm
kapilláris térfogat
185 μL
méret
50 mm
cső átmérő
5 mm
Általános leírás
For use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines. NMR tube has a sample capillary stem. This Ultra-High Field MicroProbe Tube (>600MHz) is 10 times more precise in terms of camber and concentricity than standard tubes.
Jogi információk
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)