NCXAGPD10
Silver Nanospheres
10 nm, NanoXact, Dried, PVP 40 kDa (Polymer), powder
About This Item
Javasolt termékek
Forma
nanospheres
powder
kiszerelés
pkg of SKU size by silver mass
részecskeméret
10 nm
Related Categories
Alkalmazás
Our NanoXact materials are precisely engineered, unagglomerated silver nanospheres with a narrow size distributions (CVs <15% for 30-200 nm sizes, <20% for 20 nm, and <25% for 5 and 10 nm sizes). These nanospheres contain PVP (40 kD polyvinylpyrrolidone) as excipient. The PVP enhances stability and dispersibility of NanpXact silver nanospheres. These are redispersible in a variety of polar solvents such as water, alcohols, DMF, and DMSO. They show medium dispersibility in chloroform, and low dispersibility in dichloromethane.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.