Merck
682179
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)-6-methylpyridine
97%
Szinonimák:
6-Methyl-2-(bromomethyl)pyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
38-42 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJFDCFHWFHCLIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yi-Shan Li et al.
Talanta, 218, 121143-121143 (2020-08-17)
Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors are incretin-based medications used as oral antidiabetic agents for the treatment of type 2 diabetes. However, DPP-4 inhibitors produce side effects like acute pancreatitis, upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, urinary tract infection, serious allergies, cardiovascular
Ying-Jung Wu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(28), 7405-7414 (2018-09-08)
In the clinic, ethosuximide is commonly used to treat generalized absence seizures but has recently been repurposed for other diseases. Because of adverse effects and drug interactions, high-throughput therapeutic drug monitoring of ethosuximide is necessary. Microextraction is a simple, effective