Teszt
98%
Forma
solid
bp
154 °C (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cncc(C)n1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJFZAYHYIWGLNL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.