Fontos dokumentumok
M50400
N-Methylhydroxylamine hydrochloride
98%
Szinonimák:
Methylhydroxylammonium chloride, N-Hydroxy-N-methanamine hydrochloride, N-Hydroxy-N-methylammonium chloride, N-Hydroxymethanamine hydrochloride, N-Hydroxymethylamine hydrochloride, N-Methylhydroxyamine hydrochloride, N-Methylhydroxylamine monohydrochloride, N-Methylhydroxylammonium chloride
Teszt
98%
mp
86-88 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CNO
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-2-3;/h2-3H,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGZRSLKIOCHTSI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?