Merck
JKA7142
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K 3arm-OH, 1arm-COOH
average Mn 5000
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.23
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 5000
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)